Learn More
Cytiva Ferrule ETFE
Ferrules utilisées pour les tubes de chromatographie. La ferrule ETFE GE Healthcare Lifescience™ est fabriquée en éthylène tétrafluoroéthylène et est proposé en différents diamètres extérieurs.
104.71€ - 117.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | de dia. int. |
---|---|
Matériau | ETFE |
Type | Ferrule |
Quantité | 10/boîte |
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) extérieur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) extérieur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11360252
|
Cytiva
18-1121-18 |
1/8 po |
108.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11300262
|
Cytiva
18-1127-06 |
1/16 po |
117.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11360052
|
Cytiva
18-1112-48 |
3/16 po |
104.71€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Ferrules
- Accessoire de chromatographie
- Utilisé pour : protection de l'extrémité de la tubulure
- Par boîte : 10 connecteurs
- Fluoroéthylène éthylènetétrade (ETFE)
Spécification
de dia. int. | |
ETFE | |
Ferrule | |
10/boîte |