Learn More
VITLAB™ Bécher Griffin en ETFE
Catalog Number 10007850
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 mL
250 mL
400 mL
500 ml
600 mL
1000 ml
Transparent avec échelle imprimée en noir, facilement lisible. Les béchers Griffin en ETFE Vitlab™ possèdent une bonne résistance chimique et une stabilité thermique allant de -100°C à +150°C.
  • Béchers Griffin fabriqués en ETFE (éthylène tétrafluoroéthylène) avec une échelle imprimée noire
  • Transparent, avec une échelle imprimée en noire facilement lisible
  • Offre une très bonne résistance chimique
  • Stabilité thermique de -100°C à +150°C
  • Disponible en huit tailles différentes de 25 à 1000 ml
Couleur Transparent
Capacité (métrique) 1000 ml
Matériau ETFE
À utiliser avec (application) Pour mesure de volume
Hauteur (métrique) 143 mm
Type Bécher Griffin
Autoclavable Autoclavable
Graduated Oui
Certifications/Conformité DIN EN 285
Scale Échelle noire imprimée
Modèle Griffin