Learn More
Éthanol, 95+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ethanol |
Point de fusion | -114.0°C |
Densité | 0.7800g/mL |
Point d’ébullition | 78.0°C |
Quantité | 2.5 L |
Point d’éclair | 12°C |
Indice de réfraction | 1.3600 to 1.3630 |
Gravité spécifique | 0.78 |
Formule linéaire | C2H5OH |
Viscosité | 1.2 mPa.s (20°C) |
Afficher plus |
Pour la fabrication et l’utilisation en laboratoire. Ne pas utiliser pour les boissons