Learn More
Éthanol, 96 % v/v, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Catalog Number 15558454
133.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23268" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
4 x 2.5 L
Conditionnement:
HDPE
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
Dépasse les spécifications ACS pour améliorer l’homogénéité et la caractérisation du réactif.
Les réactifs BAKER ANALYZED™ sont une qualité de produits chimiques de haute qualité pour un usage industriel en laboratoire et spécialisé. Chaque étiquette de réactif BAKER ANALYZED™ fournit une analyse du lot réelle garantissant la pureté et l’homogénéité. Les méthodes analytiques utilisées pour ces déterminations sont basées sur les procédures d’essai standard décrites dans les publications techniques.
Nom chimique ou matériau Ethanol
Point de fusion −114.5°C
CAS 64-17-5
Couleur Incolore
Formule moléculaire C2H5OH
Poids moléculaire (g/mol) 46.07
Pourcentage de pureté Min. 95.1 to 96.9% v/v
Densité 0.79g/cm3 at 20°C
Point d’ébullition 78°C
Quantité 4 x 2.5 L
Limite d’explosion Lower: 3.5 Vol %, Upper: 15 Vol %
Point d’éclair 12°C
Température d’allumage 425°C
Odeur Alcohol
Conditionnement HDPE
Forme physique Liquid
Résidus après évaporation Max. 0.001%
Acide titrable Max. 0.0005 meq/g
Base titrable Max. 0.0002 meq/g
Viscosité 1.2 mPas at 20°C