Learn More
Éthanol absolu + de 99,8 %, certifié AR pour analyse, répond aux spécifications analytiques de Ph.Eur., BP, Fisher Chemical
C2H6O, numéro CAS 64-17-5, 2,5 L, 78°C, CHEBI : 16236, incolore, 46,07 g/mol, LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N, éthanol, -114°C, 3568, 46,069, flacon en verre ambré, liquide, 702, CCO
Marque:  Fisher Chemical E/0650DF/C17
Code nomenclature Nacres: NA.05
Informations supplémentaires : CAS : 64-17-5 Poids : 1.97250kg Transport : UN number : 1170 Chem class : 3 Pack group : II
Quantité 2.5 l
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
Code produit. 10000652
Quantité Prix
1 190.72€ / 2.50L
4 164.93€ / 2.50L
16 156.69€ / 2.50L
En stock, prêt à être expédié: 917
Description
Description
C2H6O, CAS Number-64-17-5, 2.5L, 78 deg.C, CHEBI:16236, Colorless, 46.07g/mol, LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N, ethanol, -114 deg.C, 3568, 46.069, Amber glass bottle, Liquid, 702, CCO
Spécification
Identifiants chimiques
64-17-5
46.069
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
CHEBI : 16236
CCO
C2H6O
3568
702
éthanol
Spécification
64-17-5
3568
CCO
46.069
CHEBI : 16236
Liquide
7
78°C
2.5 l
C2H6O
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
éthanol
702
46.07 g/mol
Flacon en plastique PEHD
-114°C
Incolore
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Ethanol 96%, technical, duty free
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
FDS Documents
Certificats