Learn More
Éthanol-d, pour RMN, 99,5+ % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-127383
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
925-93-9
C2H6O
47.075
MFCD00044669
LFQSCWFLJHTTHZ-WFVSFCRTSA-N
ethanol-d, ethanol-d1, deuteroethanol, ethyl alcohol-d, ethyl 2 alcohol, ethanol-od, etod, ethan ol-d, ethanol-d 9ci, o-2h ethanol
123093
deutériooxyéthane
CCO
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
925-93-9
C2H6O
47.075
MFCD00044669
LFQSCWFLJHTTHZ-WFVSFCRTSA-N
ethanol-d, ethanol-d1, deuteroethanol, ethyl alcohol-d, ethyl 2 alcohol, ethanol-od, etod, ethan ol-d, ethanol-d 9ci, o-2h ethanol
123093
deutériooxyéthane
CCO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Ethanol-d
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Note relative au nom 99.5+ atom % D
Densité 0,8000 g/ml
Deutérium (D) 99,50% min
Conditionnement Flacon en verre
Eau 0,5 % max. (coulométrique)
Quantité 25 g
Formule linéaire C2H5OD
Poids de la formule 47.07
Qualité RMN
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethanol-d
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.