Learn More
Éthanol-d, pour RMN, 99,5+ % d’atomes D, ACROS Organics™
Marque: Acros Organics 166320250
Code nomenclature Nacres: NA.11
Informations supplémentaires : CAS : 925-93-9 Poids : 0.07500kg Transport : UN number : 1170 Chem class : 3 Pack group : II
Quantité. | 25g |
---|---|
Emballage | Flacon en verre |
Description
Pour NMRIdentifiants chimiques
925-93-9 | |
47.075 | |
LFQSCWFLJHTTHZ-WFVSFCRTSA-N | |
123093 | |
CCO |
C2H6O | |
MFCD00044669 | |
ethanol-d, ethanol-d1, deuteroethanol, ethyl alcohol-d, ethyl 2 alcohol, ethanol-od, etod, ethan ol-d, ethanol-d 9ci, o-2h ethanol | |
deutériooxyéthane |
Spécification
Ethanol-d | |
99.50% min. | |
0.5% max. (Coulometric) | |
25g | |
925-93-9 | |
C2H5OD | |
ethanol-d, ethanol-d1, deuteroethanol, ethyl alcohol-d, ethyl 2 alcohol, ethanol-od, etod, ethan ol-d, ethanol-d 9ci, o-2h ethanol | |
CCO | |
47.075 | |
47.07 | |
RMN |
0.8000g/mL | |
Flacon en verre | |
Incolore | |
99.5+ atom % D | |
C2H6O | |
MFCD00044669 | |
LFQSCWFLJHTTHZ-WFVSFCRTSA-N | |
deutériooxyéthane | |
123093 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
- Ethanol-d
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.