Learn More
Éthanol, dénaturé, 91,6 %, 3,7 % fr méthanol, 1,9 % MIBK, 1 % heptane, 1 % acétate d’éthyle, 1 % toluène (v/v), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7059975
27.73 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
4 x 1 L
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
64-17-5
C2H6O
46.069
MFCD00003568
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
702
CHEBI:16236
éthanol
CCO
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
64-17-5
C2H6O
46.069
MFCD00003568
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
702
CHEBI:16236
éthanol
CCO
Denatured ethanol is acting as a solvent to remove the paint and ink stain on curtains, dress and upholstery. It is utilized as fuel in camping and primus stoves. It is likewise employed to clean the windows, manufacturing nail-polish and to test pectin levels in jam and jelly making.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Ethanol
Point de fusion -130°C
Note relative au nom Denatured
Couleur Incolore
Densité 0.789 g/mL
Point d’ébullition 78°C
Quantité 1 L
Point d’éclair 8°C (46°F)
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.361
Numéro UN UN1170
Beilstein 1718733
Merck Index 14,3760
Informations sur la solubilité Miscible with water and most organic solvents.
Poids de la formule 46.08
Pourcentage de pureté 91.6%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 3.7% methanol, 1% ethyl acetate, 1% toluene (v/v)
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.