Learn More
Éthanol, dénaturé, qualité spectrophotométrique, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4781897
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
64-17-5, 67-56-1, 67-63-0
C2H6O
46.069
MFCD00003568
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
702
CHEBI:16236
éthanol
CCO
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
64-17-5, 67-56-1, 67-63-0
C2H6O
46.069
MFCD00003568
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
702
CHEBI:16236
éthanol
CCO
Ethanol, anhydrous, denatured is used in spectrophotometry and environmental testing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Ethanol, denatured
Point de fusion °C to 90°C
Couleur Incolore
Plage de pourcentage du dosage 90%
Aspect Colorless liquid
Numéro UN 1987
Beilstein 1718733
Informations sur la solubilité Miscible with water and most organic solvents.
Poids de la formule 46.08
Qualité Spectrophotométrique
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ethyl alcohol: 90.0%; Methanol: 5.0%; 2-Propanol: 5.0%
Densité 0.789
Point d’ébullition 78°C
Quantité 250 mL
Point d’éclair 11°C (52°F)
Température d’allumage 455°C (851°F)
Odeur Alcohol-like
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.361
Tension de vapeur 57 hPa (43mm Hg) at 20°C
Afficher plus Afficher moins
For Manufacturing and Laboratory Use. Not for beverage use