Learn More
Alla France™ Densimètre pour éthanol
293.00€ - 349.00€
Spécification
Quantité | 1Each |
---|---|
Type | Ethanol Hydrometer |
Précision | ±0.1% |
Longueur (métrique) | 350 mm |
Code produit | Marque | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11718243
|
Alla France™
0900FC020/20-QP |
Range: 20 to 30% |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11738263
|
Alla France™
0900FC090/20-QP |
Range: 90 to 100% |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
11758243
|
Alla France™
0900FC060/20-QP |
Range: 60 to 70% |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Pèse éthanol verre• Température de référence 20°C
• Division 0,1% contrôlé
• Pèse éthanol
Spécification
1Each | |
Ethanol Hydrometer | |
±0.1% | |
350 mm |