Learn More
Chlorhydrate d’éthanolamine, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-126444
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
2002-24-6
C2H7NO·HCl
97.55
MFCD00012892
PMUNIMVZCACZBB-UHFFFAOYSA-N
2-aminoethanol hydrochloride, ethanolamine hydrochloride, ethanolamine hcl, mea hydrochloride, monoethanolamine hydrochloride, ethanolamine chloride, colamine hydrochloride, ethanol, 2-amino-, hydrochloride, ethanolamine-hcl, 2-hydroxyethylammonium chloride
74819
2-aminoéthanol;hydrochloride
C(CO)N.Cl
2002-24-6
C2H7NO·HCl
97.55
MFCD00012892
PMUNIMVZCACZBB-UHFFFAOYSA-N
2-aminoethanol hydrochloride, ethanolamine hydrochloride, ethanolamine hcl, mea hydrochloride, monoethanolamine hydrochloride, ethanolamine chloride, colamine hydrochloride, ethanol, 2-amino-, hydrochloride, ethanolamine-hcl, 2-hydroxyethylammonium chloride
74819
2-aminoéthanol;hydrochloride
C(CO)N.Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Ethanolamine hydrochloride
Note relative au nom p.a.
Point de fusion 84°C to 86°C
Couleur Beige ou Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NCH2CH2OH·HCl
Quantité 250 g
Beilstein 04, 275
Merck Index 15, 3782
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 97.55
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Cristaux agglomérants
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethanolamine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.