Learn More
Bromure d’éthidium, 95 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510550
107.33 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
1239-45-8
C21H20BrN3
394.32
MFCD00011724
ZMMJGEGLRURXTF-UHFFFAOYSA-N
ethidium bromide, homidium bromide, dromilac, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, ethydium bromide, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide, etbr, 2,7-diamino-10-ethyl-9-phenylphenanthridinium bromide, 2,7-diamino-9-phenyl-10-ethylphenanthridinium bromide, unii-059nuo2z1l
14710
CHEBI:4883
5-éthyl-6-phénylphénanthridine-5-ium-3,8-diamine;bromure
[Br-].CC[N+]1=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC(N)=CC=C2C2=CC=C(N)C=C12
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
1239-45-8
C21H20BrN3
394.32
MFCD00011724
ZMMJGEGLRURXTF-UHFFFAOYSA-N
ethidium bromide, homidium bromide, dromilac, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, ethydium bromide, 3,8-diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide, etbr, 2,7-diamino-10-ethyl-9-phenylphenanthridinium bromide, 2,7-diamino-9-phenyl-10-ethylphenanthridinium bromide, unii-059nuo2z1l
14710
CHEBI:4883
5-éthyl-6-phénylphénanthridine-5-ium-3,8-diamine;bromure
[Br-].CC[N+]1=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC(N)=CC=C2C2=CC=C(N)C=C12
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Ethidium bromide
Point de fusion 260.0°C to 262.0°C
Couleur Violet-rouge
pH ∼4.5 (1% aq. soln. at 20°C)
Point d’éclair >100°C
Perte à la dessiccation 5.0% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Merck Index 15,4769
Informations sur la solubilité (1% in water) Clear red
Poids de la formule 394.3
Pourcentage de pureté 95%
Qualité Pures
Forme physique Poudre cristalline