Learn More
Éthinylestradiol, 98 %, Acros Organics™
Marque:  Acros Organics 461550010
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Quantité. 1g
Code produit. 15660984
  • 87.90€ / 1g
Stock EU 9
Spécification
Identifiants chimiques
57-63-6
296.41
ethinyl estradiol, ethynylestradiol, ethynyl estradiol, ethinylestradiol, ethinyloestradiol, ginestrene, 17-ethinylestradiol, progynon c, ethinoral, eticyclin
CHEBI:4903
CC12CCC3C(C1CCC2(C#C)O)CCC4=C3C=CC(=C4)O
C20H24O2
BFPYWIDHMRZLRN-SLHNCBLASA-N
5991
(8R,9S,13S,14S,17R)-17-éthynyl-13-méthyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phénanthrène-3,17-diol
Spécification
Ethinylestradiol
Bouteille en verre
1g
97.5% min. (HPLC)
ethinyl estradiol, ethynylestradiol, ethynyl estradiol, ethinylestradiol, ethinyloestradiol, ginestrene, 17-ethinylestradiol, progynon c, ethinoral, eticyclin
CC12CCC3C(C1CCC2(C#C)O)CCC4=C3C=CC(=C4)O
296.41
CHEBI:4903
98%
Authentic
180.0°C to 188.0°C
57-63-6
C20H24O2
BFPYWIDHMRZLRN-SLHNCBLASA-N
(8R,9S,13S,14S,17R)-17-éthynyl-13-méthyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phénanthrène-3,17-diol
5991
296.41