missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(Éthoxycarbonylméthylène)triphénylphosphorane, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Description
(Ethoxycarbonylmethylene)triphenylphosphoran is used as a Wittig reagent in organic synthesis. It is used in the preparation of indole from o-nitrobenzaldehydes, coumarins from o-hydroxy acetophenone. It acts as an inhibitor and inhibits the activity of cholinesterase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’(éthoxycarbonylméthylène)triphénylphosphorane est utilisé comme réactif de Wittig dans la synthèse organique. Il est utilisé dans la préparation de l‘indole à partir d‘o-nitrobenzaldéhydes, de coumarines à partir d‘o-hydroxy acétophénone. Il agit comme un inhibiteur et inhibe l‘activité de la cholinestérase.
Solubilité
Soluble dans les solvants organiques. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
L’(éthoxycarbonylméthylène)triphénylphosphorane est utilisé comme réactif de Wittig dans la synthèse organique. Il est utilisé dans la préparation de l‘indole à partir d‘o-nitrobenzaldéhydes, de coumarines à partir d‘o-hydroxy acétophénone. Il agit comme un inhibiteur et inhibe l‘activité de la cholinestérase.
Solubilité
Soluble dans les solvants organiques. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Nom chimique ou matériau | (Ethoxycarbonylmethylene)triphenylphosphorane |
Point de fusion | 126°C to 130°C |
Quantité | 10 g |
Beilstein | 754639 |
Sensibilité | Air sensitive |
Informations sur la solubilité | Soluble in organic solvents. Insoluble in water. |
Poids de la formule | 348.38 |
Pourcentage de pureté | ≥98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'