Learn More
Ethoxytriméthylsilane, 95 %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 313821000
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 1825-62-3 Poids : 0.15000kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : II
Quantité 100g
Conditionnement Flacon en verre
Code produit. 10016293
  • 72.73€ / 100g
En stock, prêt à être expédié : 12
Identifiants chimiques
1825-62-3
118.25
RSIHJDGMBDPTIM-UHFFFAOYSA-N
15772
CCO[Si](C)(C)C
C5H14OSi
MFCD00009069
trimethylethoxysilane, silane, ethoxytrimethyl, silane, trimethylethoxy, ethyl trimethylsilyl ether, trimethylsilyl ethyl ether, ethoxy trimethyl silane, trimethyl ethoxy silane, silane,ethoxytrimethyl, acmc-1btam, ethanol, tms derivative
éthoxy(triméthyl)silane
Spécification
Ethoxytrimethylsilane
-18°C
Flacon en verre
0.75
Incolore
1825-62-3
C5H14OSi
MFCD00009069
Solubility in water: reacts with water
CCO[Si](C)(C)C
118.25
118.25
95%
0.7500g/mL
Authentic
1.3730 to 1.375
75°C to 76°C
100g
94% min. (GC)
Si(CH3)3OC2H5
trimethylethoxysilane, silane, ethoxytrimethyl, silane, trimethylethoxy, ethyl trimethylsilyl ether, trimethylsilyl ethyl ether, ethoxy trimethyl silane, trimethyl ethoxy silane, silane,ethoxytrimethyl, acmc-1btam, ethanol, tms derivative
RSIHJDGMBDPTIM-UHFFFAOYSA-N
éthoxy(triméthyl)silane
15772
Liquide
Vidéos
FDS Documents