Learn More
Ethoxytriméthylsilane, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3757810
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
1825-62-3
C5H14OSi
118.25
MFCD00009069
RSIHJDGMBDPTIM-UHFFFAOYSA-N
trimethylethoxysilane, silane, ethoxytrimethyl, silane, trimethylethoxy, ethyl trimethylsilyl ether, trimethylsilyl ethyl ether, ethoxy trimethyl silane, trimethyl ethoxy silane, silane,ethoxytrimethyl, acmc-1btam, ethanol, tms derivative
15772
éthoxy(triméthyl)silane
CCO[Si](C)(C)C
1825-62-3
C5H14OSi
118.25
MFCD00009069
RSIHJDGMBDPTIM-UHFFFAOYSA-N
trimethylethoxysilane, silane, ethoxytrimethyl, silane, trimethylethoxy, ethyl trimethylsilyl ether, trimethylsilyl ethyl ether, ethoxy trimethyl silane, trimethyl ethoxy silane, silane,ethoxytrimethyl, acmc-1btam, ethanol, tms derivative
15772
éthoxy(triméthyl)silane
CCO[Si](C)(C)C
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Ethoxytrimethylsilane
Couleur Incolore
Densité 0.7500g/mL
Point d’ébullition 75°C to 76°C
Point d’éclair -18°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Si(CH3)3OC2H5
Indice de réfraction 1.3730 to 1.375
Quantité 5 g
Gravité spécifique 0.75
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts with water
Poids de la formule 118.25
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide