Learn More
Alfa Aesar™ Ethyl 1H-indazole-3-carboxylate, 95 %
Marque:  Alfa Aesar™ H32098.MD
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 4498-68-4 Poids : 0.00025kg
Quantité. 250mg
Code produit. 15434777
  • 117.00€ / 250mg
En stock, prêt à être expédié : 1
Identifiants chimiques
4498-68-4
190.202
YLKPTYMNELPKOL-UHFFFAOYSA-N
78251
CCOC(=O)C1=NNC2=CC=CC=C21
C10H10N2O2
MFCD01138134
1h-indazole-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl1h-indazole-3-carboxylate, ethyl 3-indazolecarboxylate, 1h-indazole-3-carboxylicacidethylester, indazole-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-ethoxycarbonyl-1h-indazole, 3-indazolecarboxylic acid ethyl ester, 1h-indazole-3-carboxylic acid, ethyl ester, pubchem11849, 3-ethoxycarbonylindazole
éthyl 1H-indazole-3-carboxylate
Spécification
Ethyl 1H-indazole-3-carboxylate
250mg
C10H10N2O2
1h-indazole-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl1h-indazole-3-carboxylate, ethyl 3-indazolecarboxylate, 1h-indazole-3-carboxylicacidethylester, indazole-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-ethoxycarbonyl-1h-indazole, 3-indazolecarboxylic acid ethyl ester, 1h-indazole-3-carboxylic acid, ethyl ester, pubchem11849, 3-ethoxycarbonylindazole
CCOC(=O)C1=NNC2=CC=CC=C21
190.202
190.2
136°C to 138°C
4498-68-4
MFCD01138134
YLKPTYMNELPKOL-UHFFFAOYSA-N
éthyl 1H-indazole-3-carboxylate
78251
95%
Vidéos
FDS Documents