Learn More
Éthyl 2,4-dichloro-6-méthylnicotinate, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ethyl 2, 4-dichloro-6-methylnicotinate |
% min. CAS | 97.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Quantité | 5 g |
Poids de la formule | 234.08 |
Pourcentage de pureté | 97% |