Learn More
2,4-dioxovalérate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10082640
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
615-79-2
C7H10O4
158.15
MFCD00009124
OYQVQWIASIXXRT-UHFFFAOYSA-N
ethyl 2,4-dioxovalerate, ethyl acetopyruvate, pentanoic acid, 2,4-dioxo-, ethyl ester, ethyl2,4-dioxovalerate, 2,4-dioxo-pentanoic acid ethyl ester, 2,4-dioxopentanoic acid ethyl ester, 2,4-dioxo-pentanoic-acid-ethyl-ester, 2,4-dioxo-pentanoicacid ethylester, ethyl 2,4-dioxo-valerate, ethyl 2,4-dioxo-pentanoate
69208
2,4-dioxopentanoate d’éthyle
CCOC(=O)C(=O)CC(C)=O
615-79-2
C7H10O4
158.15
MFCD00009124
OYQVQWIASIXXRT-UHFFFAOYSA-N
ethyl 2,4-dioxovalerate, ethyl acetopyruvate, pentanoic acid, 2,4-dioxo-, ethyl ester, ethyl2,4-dioxovalerate, 2,4-dioxo-pentanoic acid ethyl ester, 2,4-dioxopentanoic acid ethyl ester, 2,4-dioxo-pentanoic-acid-ethyl-ester, 2,4-dioxo-pentanoicacid ethylester, ethyl 2,4-dioxo-valerate, ethyl 2,4-dioxo-pentanoate
69208
2,4-dioxopentanoate d’éthyle
CCOC(=O)C(=O)CC(C)=O
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Ethyl 2,4-dioxovalerate
Point de fusion 16.0°C to 18.0°C
Couleur Jaune
Densité 1.1200g/mL
Point d’ébullition 101.0°C to 103.0°C (12.0 mmHg)
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3COCH2COCO2C2H5
Indice de réfraction 1.4730 to 1.4750
Quantité 5 g
Beilstein 03, 747
Gravité spécifique 1.12
Poids de la formule 158.15
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide