Learn More
2-amino-4-(p-tolyl)thiophène-3-carboxylate d’éthyle, 97 +%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7030780
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
15854-08-7
C14H15NO2S
261.339
MFCD01827729
GOQSMGNEJVWZIG-UHFFFAOYSA-N
ethyl 2-amino-4-4-methylphenyl thiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-4-p-tolyl thiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-4-4-methylphenyl-3-thiophenecarboxylate, ethyl 2-amino-4-p-tolylthiophene-3-carboxylate, 2-amino-4-p-tolyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-thiophenecarboxylicacid, 2-amino-4-4-methylphenyl-, ethyl ester, ethyl 2-amino-4-p-tolythiophene-3-carboxylate, 2-amino-3-ethoxycarbonyl-4-4-methylphenyl thiophene, 2-amino-4-p-tolylthiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 2-amino-4-4-methylphenyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester
705801
Éthyl 2-amino-4-(4-méthylphényl)thiophène-3-carboxylate
CCOC(=O)C1=C(SC=C1C2=CC=C(C=C2)C)N
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
15854-08-7
C14H15NO2S
261.339
MFCD01827729
GOQSMGNEJVWZIG-UHFFFAOYSA-N
ethyl 2-amino-4-4-methylphenyl thiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-4-p-tolyl thiophene-3-carboxylate, ethyl 2-amino-4-4-methylphenyl-3-thiophenecarboxylate, ethyl 2-amino-4-p-tolylthiophene-3-carboxylate, 2-amino-4-p-tolyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-thiophenecarboxylicacid, 2-amino-4-4-methylphenyl-, ethyl ester, ethyl 2-amino-4-p-tolythiophene-3-carboxylate, 2-amino-3-ethoxycarbonyl-4-4-methylphenyl thiophene, 2-amino-4-p-tolylthiophene-3-carboxylic acid ethyl ester, 2-amino-4-4-methylphenyl-thiophene-3-carboxylic acid ethyl ester
705801
Éthyl 2-amino-4-(4-méthylphényl)thiophène-3-carboxylate
CCOC(=O)C1=C(SC=C1C2=CC=C(C=C2)C)N
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-amino-4-(p-tolyl)thiophene-3-carboxylate
Point de fusion 105°C to 107°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 261.35
Pourcentage de pureté ≥97%