Learn More
Éthyl 2-aminobenzoate, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10226420
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
87-25-2
C9H11NO2
165.192
MFCD00007711
TWLLPUMZVVGILS-UHFFFAOYSA-N
ethyl anthranilate, ethyl o-aminobenzoate, anthranilic acid, ethyl ester, 2-aminobenzoic acid ethyl ester, 2-carboethoxyaniline, o-ethoxycarbonyl aniline, benzoic acid, 2-amino-, ethyl ester, ethylanthranilate, benzoic acid, o-amino-, ethyl ester, 2-ethoxycarbonyl aniline
6877
2-aminobenzoate d’éthyle
CCOC(=O)C1=CC=CC=C1N
87-25-2
C9H11NO2
165.192
MFCD00007711
TWLLPUMZVVGILS-UHFFFAOYSA-N
ethyl anthranilate, ethyl o-aminobenzoate, anthranilic acid, ethyl ester, 2-aminobenzoic acid ethyl ester, 2-carboethoxyaniline, o-ethoxycarbonyl aniline, benzoic acid, 2-amino-, ethyl ester, ethylanthranilate, benzoic acid, o-amino-, ethyl ester, 2-ethoxycarbonyl aniline
6877
2-aminobenzoate d’éthyle
CCOC(=O)C1=CC=CC=C1N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-aminobenzoate
Note relative au nom 99%
Couleur Jaune
Densité 1.1170g/mL
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NC6H4CO2C2H5
Indice de réfraction 1.5630 to 1.5650 (20°C, 589nm)
Quantité 100 g
Poids de la formule 165.19
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl 2-aminobenzoate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.