Learn More
Éthyle2-aminonicotinate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15452389
332.01 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
13362-26-0
C8H10N2O2
166.18
MFCD01569452
KIAGEDYOPMHRRB-UHFFFAOYSA-N
12433260
2-aminopyridine-3-carboxylate d’éthyl
CCOC(=O)C1=C(N=CC=C1)N
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
13362-26-0
C8H10N2O2
166.18
MFCD01569452
KIAGEDYOPMHRRB-UHFFFAOYSA-N
12433260
2-aminopyridine-3-carboxylate d’éthyl
CCOC(=O)C1=C(N=CC=C1)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-aminonicotinate
Point de fusion 90°C to 96°C (literature)
Quantité 100 g
Beilstein 124680
Synonyme ethyl 2-aminonicotinate, 2-amino-nicotinic acid ethyl ester, ethyl2-aminonicotinate, 2-aminonicotinic acid ethyl ester, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-amino-, ethyl ester, 2-amino nicotinic acid ethyl ester, 2-aminopyridine-3-carboxylic acid ethyl ester, pubchem12921, rarechem al bi 1234, buttpark 23\07-65
Poids de la formule 166.18
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide