Learn More
2-aminothiazole-5-carboxylate d’éthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7030883
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
32955-21-8
C6H8N2O2S
172.202
MFCD00602139
VNZXERIGKZNEKB-UHFFFAOYSA-N
ethyl 2-aminothiazole-5-carboxylate, ethyl 2-amino-thiazole-5-carboxylate, 2-amino-thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, ethyl2-aminothiazole-5-carboxylate, 2-amino-thiazole-5-carboxylate ethyl ester, 2-aminothiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-amino-, ethyl ester, 2-amino-5-thiazolecarboxylic acid ethyl ester, ethyl-2-amino thiazole-5-carboxylate, zlchem 456
314628
éthyle 2-amino-1,3-thiazole-5-carboxylate
CCOC(=O)C1=CN=C(S1)N
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
32955-21-8
C6H8N2O2S
172.202
MFCD00602139
VNZXERIGKZNEKB-UHFFFAOYSA-N
ethyl 2-aminothiazole-5-carboxylate, ethyl 2-amino-thiazole-5-carboxylate, 2-amino-thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, ethyl2-aminothiazole-5-carboxylate, 2-amino-thiazole-5-carboxylate ethyl ester, 2-aminothiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-amino-, ethyl ester, 2-amino-5-thiazolecarboxylic acid ethyl ester, ethyl-2-amino thiazole-5-carboxylate, zlchem 456
314628
éthyle 2-amino-1,3-thiazole-5-carboxylate
CCOC(=O)C1=CN=C(S1)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-aminothiazole-5-carboxylate
Point de fusion 158°C to 160°C
Quantité 1 g
Sensibilité Light and moisture sensitive
Poids de la formule 172.21
Pourcentage de pureté 97%