Learn More
Alfa Aesar™ 2-cyanoacétoacétate d’éthyle
Marque:  Alfa Aesar™ 043792.09
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 634-55-9 Poids : 0.01000kg Transport : UN number : 3276 Chem class : 6.1 Pack group : III
Quantité 10g
Code produit. 11390428
  • 249.00€ / 10g
Expédition estimée
31-05-2021
Identifiants chimiques
634-55-9
155.153
NWOKVFOTWMZMHL-UHFFFAOYSA-N
136455
éthyl2-cyano-3-oxobutanoate
C7H9NO3
MFCD00043487
ethyl 2-cyanoacetoacetate, ethyl 2-acetylcyanoacetate, ethyl a-cyanoacetoacetate, ethyl alpha-cyanoacetoacetate, butanoic acid, 2-cyano-3-oxo-, ethyl ester, ethyl2-acetylcyanoacetate, ethyl 2-cyano-3-oxo-butanoate, 2-cyanoacetoacetic acid ethyl ester, 2-cyano-3-oxo-butyric acid ethyl ester, zlchem 939
CHEBI:51924
CCOC(=O)C(C#N)C(=O)C
Spécification
Ethyl 2-cyanoacetoacetate
634-55-9
MFCD00043487
ethyl 2-cyanoacetoacetate, ethyl 2-acetylcyanoacetate, ethyl a-cyanoacetoacetate, ethyl alpha-cyanoacetoacetate, butanoic acid, 2-cyano-3-oxo-, ethyl ester, ethyl2-acetylcyanoacetate, ethyl 2-cyano-3-oxo-butanoate, 2-cyanoacetoacetic acid ethyl ester, 2-cyano-3-oxo-butyric acid ethyl ester, zlchem 939
NWOKVFOTWMZMHL-UHFFFAOYSA-N
éthyl2-cyano-3-oxobutanoate
136455
155.16
10g
C7H9NO3
UN3276
Not miscible or difficult to mix in water.
CCOC(=O)C(C#N)C(=O)C
155.153
CHEBI:51924
Liquide
Vidéos
FDS Documents