Learn More
2-éthylacétoacétate d’éthyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7026340
66.67 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
607-97-6
C8H14O3
158.197
MFCD00039898
OKANYBNORCUPKZ-UHFFFAOYSA-N
ethyl 2-ethylacetoacetate, ethyl 2-acetylbutyrate, butanoic acid, 2-ethyl-3-oxo-, ethyl ester, 2-ethylacetoacetic acid ethyl ester, ethyl 2-ethyl-3-ketobutyrate, ethyl alpha-ethylacetoacetate, ethyl-2-ethylacetoacetate, 2-ethyl-3-oxo-butyric acid ethyl ester, ethyl .alpha.-acetylbutyrate, ethyl 2-ethyl-3-oxo-butanoate
79065
éthyl2-éthyl-3-oxobutanoate
CCC(C(=O)C)C(=O)OCC
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
607-97-6
C8H14O3
158.197
MFCD00039898
OKANYBNORCUPKZ-UHFFFAOYSA-N
ethyl 2-ethylacetoacetate, ethyl 2-acetylbutyrate, butanoic acid, 2-ethyl-3-oxo-, ethyl ester, 2-ethylacetoacetic acid ethyl ester, ethyl 2-ethyl-3-ketobutyrate, ethyl alpha-ethylacetoacetate, ethyl-2-ethylacetoacetate, 2-ethyl-3-oxo-butyric acid ethyl ester, ethyl .alpha.-acetylbutyrate, ethyl 2-ethyl-3-oxo-butanoate
79065
éthyl2-éthyl-3-oxobutanoate
CCC(C(=O)C)C(=O)OCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-ethylacetoacetate
Densité 1.009
Point d’ébullition 83°C to 85°C (10 mmHg)
Point d’éclair 77°C (170°F)
Indice de réfraction 1.422
Quantité 25 g
Beilstein 636286
Poids de la formule 158.2
Pourcentage de pureté 95%