Learn More
2-mercaptoacétate d’éthyle, 99 %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 118675000
Code nomenclature Nacres: NA.07
Informations supplémentaires : CAS : 623-51-8 Poids : 0.55000kg Transport : UN number : 1228 Chem class : 3 Pack group : III
Quantité 500g
Conditionnement Flacon en verre
Code produit. 10040930
  • 156.00€ / 500g
Date d’expédition estimée: 06-08-2021
Identifiants chimiques
623-51-8
120.17
PVBRSNZAOAJRKO-UHFFFAOYSA-N
12185
CCOC(=O)CS
C4H8O2S
MFCD00004874
ethyl thioglycolate, ethyl mercaptoacetate, ethyl 2-mercaptoacetate, mercaptoacetic acid ethyl ester, ethyl thioglycollate, acetic acid, mercapto-, ethyl ester, thioglycolic acid ethyl ester, ethyl mercaptoacetic acid, usaf ek-2070, acetic acid, 2-mercapto-, ethyl ester
2-sulfanylacéate d’éthyle
Spécification
Ethyl 2-mercaptoacetate
47°C
Flacon en verre
1.09
54°C (12.0mmHg)
-80°C
99%
98.5% min. (GC)
HSCH2CO2C2H5
03,255
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone
CCOC(=O)CS
120.17
120.17
99%
1.0900g/mL
Authentic
1.4560 to 1.459
1.2 mPa.s (20°C)
Incolore
500g
623-51-8
C4H8O2S
MFCD00004874
ethyl thioglycolate, ethyl mercaptoacetate, ethyl 2-mercaptoacetate, mercaptoacetic acid ethyl ester, ethyl thioglycollate, acetic acid, mercapto-, ethyl ester, thioglycolic acid ethyl ester, ethyl mercaptoacetic acid, usaf ek-2070, acetic acid, 2-mercapto-, ethyl ester
PVBRSNZAOAJRKO-UHFFFAOYSA-N
2-sulfanylacéate d’éthyle
12185
Liquide
Vidéos
FDS Documents
Certificats