Learn More
Éthyl 3,4-dihydroxycinnamate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7027787
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
66648-50-8
C11H12O4
208.213
MFCD00045754
WDKYDMULARNCIS-GQCTYLIASA-N
ethyl caffeate, ethyl 3-3,4-dihydroxyphenyl acrylate, ethyl 3,4-dihydroxycinnamate, caffeic acid ethyl ester, ethyl trans-caffeate, unii-76gbb1ju5y, e-ethyl 3-3,4-dihydroxyphenyl acrylate, 3,4-dihydroxycinnamic acid ethyl ester, 76gbb1ju5y, chembl17347
5317238
CHEBI:69656
Éthyl (E)-3-(3,4-dihydroxyphényl)prop-2-énoate
CCOC(=O)C=CC1=CC(=C(C=C1)O)O
66648-50-8
C11H12O4
208.213
MFCD00045754
WDKYDMULARNCIS-GQCTYLIASA-N
ethyl caffeate, ethyl 3-3,4-dihydroxyphenyl acrylate, ethyl 3,4-dihydroxycinnamate, caffeic acid ethyl ester, ethyl trans-caffeate, unii-76gbb1ju5y, e-ethyl 3-3,4-dihydroxyphenyl acrylate, 3,4-dihydroxycinnamic acid ethyl ester, 76gbb1ju5y, chembl17347
5317238
CHEBI:69656
Éthyl (E)-3-(3,4-dihydroxyphényl)prop-2-énoate
CCOC(=O)C=CC1=CC(=C(C=C1)O)O
Ethyl 3,4-dihydroxycinnamate shows anti-inflammatory, immunomodulatory, and anti-carcinogenic properties. It is a potent and specific inhibitor of NF-κB and its downstream inflammatory mediators: NOS2 (inducible nitric oxide synthase; NOS; NOS II), Cox-2 (cyclooxygenase-2), and prostaglandin E2 (PGE2). Ethyl 3,4-Dihydroxycinnamate prevents DNA single-strand breaks caused by H2O2.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’éthyl 3,4-dihydroxycinnamate possède des propriétés anti-inflammatoires, immunomodulatrices et anti-cancérogènes. Il s’agit d’un inhibiteur puissant et spécifique de NF-κB et de ses médiateurs inflammatoires en aval : NOS2 (synthétase inductible de l’oxyde nitrique ; NOS ; NOS II), Cox-2 (cyclooxygénase-2) et prostaglandine E2 (PGE2). L’éthyl 3,4-dihydroxycinnamate prévient les cassures simple brin d’ADN causées par H2O2.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les matières incompatibles sont les agents oxydants. Conserver à -20°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Ethyl 3,4-dihydroxycinnamate
Quantité 1 g
Poids de la formule 208.22
Pourcentage de pureté 97%