Learn More
Chlorhydrate dʼéthyl 3-éthoxy-3-iminopropionate, 85+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ethyl 3-ethoxy-3-iminopropionate hydrochloride |
Point de fusion | 108°C to 110°C |
Plage de pourcentage du dosage | 85% min. (Argentometry) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Formule linéaire | CH3CH2OC(=NH)CH2COOCH2CH3·HCL |
Quantité | 5 g |
Synonyme | ethyl 3-ethoxy-3-iminopropanoate hydrochloride, ethyl 3-ethoxy-3-iminopropionate hydrochloride, ethyl 3-ethoxy-3-iminopropionate hcl, ethyl carbethoxyacetimidate hydrochloride, 3-ethoxy-3-iminopropanoic acid ethyl ester hydrochloride, propanoic acid, 3-ethoxy-3-imino-, ethyl ester, hydrochloride, ethyl beta-ethoxy-beta-iminopropionate hydrochloride, diethyl malonmonoimidate hydrochloride, ethyl ethoxycarbonylacetimidate hydrochloride, ethyl3-ethoxy-3-iminopropionate hydrochloride |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: decomposes |
Nom IUPAC | hydrogen ethyl 3-ethoxy-3-iminopropanoate chloride |
Poids de la formule | 195.64 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Ethyl 3-ethoxy-3-iminopropionate hydrochloride
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.