Learn More
Chlorhydrate dʼéthyl 3-éthoxy-3-iminopropionate, 85+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10041554
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
2318-25-4
C7H14ClNO3
195.64
MFCD00051405
HYMXUYQKXCHWDC-UHFFFAOYSA-N
75345
[H+].[Cl-].CCOC(=N)CC(=O)OCC
2318-25-4
C7H14ClNO3
195.64
MFCD00051405
HYMXUYQKXCHWDC-UHFFFAOYSA-N
75345
[H+].[Cl-].CCOC(=N)CC(=O)OCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Ethyl 3-ethoxy-3-iminopropionate hydrochloride
Point de fusion 108°C to 110°C
Plage de pourcentage du dosage 85% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH2OC(=NH)CH2COOCH2CH3·HCL
Quantité 100 g
Synonyme ethyl 3-ethoxy-3-iminopropanoate hydrochloride, ethyl 3-ethoxy-3-iminopropionate hydrochloride, ethyl 3-ethoxy-3-iminopropionate hcl, ethyl carbethoxyacetimidate hydrochloride, 3-ethoxy-3-iminopropanoic acid ethyl ester hydrochloride, propanoic acid, 3-ethoxy-3-imino-, ethyl ester, hydrochloride, ethyl beta-ethoxy-beta-iminopropionate hydrochloride, diethyl malonmonoimidate hydrochloride, ethyl ethoxycarbonylacetimidate hydrochloride, ethyl3-ethoxy-3-iminopropionate hydrochloride
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes
Nom IUPAC Éthyle 3-éthoxy-3-iminopropanoate;chlorhydrate
Poids de la formule 195.64
Pourcentage de pureté 85+%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl 3-ethoxy-3-iminopropionate hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.