Learn More
Alfa Aesar™ Éthyle 3-éthyl-5-méthylisoxazole-4-carboxylate, 98 %
Marque:  Alfa Aesar™ L00526.06
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 53064-41-8 Poids : 0.00500kg
Quantité 5g
Code produit. 11390084
  • 62.08€ / 5g
En stock, prêt à être expédié : 3
Identifiants chimiques
53064-41-8
183.207
JDWLDZUUTIPZHV-UHFFFAOYSA-N
3745090
CCC1=NOC(=C1C(=O)OCC)C
C9H13NO3
MFCD00014094
ethyl 3-ethyl-5-methylisoxazole-4-carboxylate, ethyl 3-ethyl-5-methyl-4-isoxazolecarboxylate, 3-ethyl-5-methyl-4-isoxazolecarboxylicacid ethylester, 3-ethyl-5-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid ethyl ester, acmc-1b03d, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-ethyl-5-methyl-, ethyl ester
3-éthyl-5-méthyl-1,2-oxazole-4-carboxylate d’éthyle
Spécification
Ethyl 3-ethyl-5-methylisoxazole-4-carboxylate
103°C (217°F)
71°C to 72°C (0.5mmHg)
53064-41-8
MFCD00014094
ethyl 3-ethyl-5-methylisoxazole-4-carboxylate, ethyl 3-ethyl-5-methyl-4-isoxazolecarboxylate, 3-ethyl-5-methyl-4-isoxazolecarboxylicacid ethylester, 3-ethyl-5-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid ethyl ester, acmc-1b03d, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-ethyl-5-methyl-, ethyl ester
CCC1=NOC(=C1C(=O)OCC)C
183.207
183.21
1.07
1.463
5g
C9H13NO3
1073370
JDWLDZUUTIPZHV-UHFFFAOYSA-N
3-éthyl-5-méthyl-1,2-oxazole-4-carboxylate d’éthyle
3745090
98%
Vidéos
FDS Documents