Learn More
Éthyle3-furoate, 99 %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 269030050
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 614-98-2 Poids : 0.05500kg Transport : UN number : 3272 Chem class : 3 Pack group : III
Quantité. 5g
Emballage Flacon en verre
Code produit. 10013360
  • 52.90€ / 5g
Date dexpédition estimée
du fournisseur 12-03-2020
Spécification
Identifiants chimiques
614-98-2
140.14
LOFDXZJSDVCYAS-UHFFFAOYSA-N
69201
CCOC(=O)C1=COC=C1
C7H8O3
MFCD00005348
ethyl 3-furoate, ethyl 3-furancarboxylate, unii-i8q0yn919k, 3-furancarboxylic acid, ethyl ester, 3-furancarboxylic acid ethyl ester, ethyl 3furoate, ethyl3-furancarboxylate, ethyl3-furoate, pubchem19999, acmc-1bczk
Furane éthylique-3-carboxylate
Spécification
Ethyl 3-furoate
59°C
1.4600 to 1.462
5g
614-98-2
C7H8O3
18,4052
LOFDXZJSDVCYAS-UHFFFAOYSA-N
Furane éthylique-3-carboxylate
69201
99%
1.1100g/mL
Flacon en verre
1.11
99%
98.5% min. (GC)
MFCD00005348
ethyl 3-furoate, ethyl 3-furancarboxylate, unii-i8q0yn919k, 3-furancarboxylic acid, ethyl ester, 3-furancarboxylic acid ethyl ester, ethyl 3furoate, ethyl3-furancarboxylate, ethyl3-furoate, pubchem19999, acmc-1bczk
CCOC(=O)C1=COC=C1
140.14
140.14
Vidéos
FDS Documents