Learn More
Éthyle 4,8-Dichloroquinoline-3-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Il sert d’intermédiaire pour les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
Il sert d’intermédiaire pour les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ethyl 4,8-dichloroquinoline-3-carboxylate |
Quantité | 250 mg |
Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
Poids de la formule | 270.11 |
Pourcentage de pureté | 97% |