Learn More
4-chloroacétoacétate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-128566
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
638-07-3
C6H9ClO3
164.59
MFCD00000939
OHLRLMWUFVDREV-UHFFFAOYSA-N
ethyl 4-chloroacetoacetate, 4-chloroacetoacetic acid ethyl ester, butanoic acid, 4-chloro-3-oxo-, ethyl ester, ethyl gamma-chloroacetoacetate, unii-5ae82250cm, ccris 6791, ethyl chloroacetyl acetate, butanoic acid, 4-chloro-3-oxo-ethylester, ethyl 4-chloro-3-oxobutyrate, ethyl 4-chloro-3-oxo-butanoate
69484
éthyl4-chloro-3-oxobutanoate
CCOC(=O)CC(=O)CCl
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
638-07-3
C6H9ClO3
164.59
MFCD00000939
OHLRLMWUFVDREV-UHFFFAOYSA-N
ethyl 4-chloroacetoacetate, 4-chloroacetoacetic acid ethyl ester, butanoic acid, 4-chloro-3-oxo-, ethyl ester, ethyl gamma-chloroacetoacetate, unii-5ae82250cm, ccris 6791, ethyl chloroacetyl acetate, butanoic acid, 4-chloro-3-oxo-ethylester, ethyl 4-chloro-3-oxobutyrate, ethyl 4-chloro-3-oxo-butanoate
69484
éthyl4-chloro-3-oxobutanoate
CCOC(=O)CC(=O)CCl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Ethyl 4-chloroacetoacetate
Note relative au nom 98%
Point de fusion -8.0°C
Couleur Incolore à rouge-jaune
Densité 1.2100g/mL
Point d’ébullition 103.0°C (16.0 mmHg)
Point d’éclair 96°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClCH2COCH2CO2C2H5
Indice de réfraction 1.4510 to 1.4530
Quantité 50 g
Beilstein 03,663
Gravité spécifique 1.21
Informations sur la solubilité Solubility in water: 47.5g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in ether,benzene,chloroform,,methylenechloride and carbontetrachloride
Poids de la formule 164.59
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl 4-chloroacetoacetate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.