missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Éthyle 4-méthyl-2-(2-pyridyl)thiazole-5-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7036534
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
383146-88-1
C12H12N2O2S
248.30
MFCD01936157
UGCVLLXXBVTJPK-UHFFFAOYSA-N
ethyl 4-methyl-2-pyridin-2-yl thiazole-5-carboxylate, ethyl 4-methyl-2-pyridin-2-yl-1,3-thiazole-5-carboxylate, ethyl 4-methyl-2-2-pyridinyl-1,3-thiazole-5-carboxylate, ethyl 4-methyl-2-pyridin-2-ylthiazole-5-carboxylate, ethyl 4-methyl-2-2-pyridyl-1,3-thiazole-5-carboxylate, ethyl 4-methyl-2-2-pyridyl thiazole-5-carboxylate, ethyl4-methyl-2-pyridin-2-yl thiazole-5-carboxylate
2763623
ethyl 4-methyl-2-pyridin-2-yl-1,3-thiazole-5-carboxylate
CCOC(=O)C1=C(C)N=C(S1)C1=CC=CC=N1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
383146-88-1
C12H12N2O2S
248.30
MFCD01936157
UGCVLLXXBVTJPK-UHFFFAOYSA-N
ethyl 4-methyl-2-pyridin-2-yl thiazole-5-carboxylate, ethyl 4-methyl-2-pyridin-2-yl-1,3-thiazole-5-carboxylate, ethyl 4-methyl-2-2-pyridinyl-1,3-thiazole-5-carboxylate, ethyl 4-methyl-2-pyridin-2-ylthiazole-5-carboxylate, ethyl 4-methyl-2-2-pyridyl-1,3-thiazole-5-carboxylate, ethyl 4-methyl-2-2-pyridyl thiazole-5-carboxylate, ethyl4-methyl-2-pyridin-2-yl thiazole-5-carboxylate
2763623
ethyl 4-methyl-2-pyridin-2-yl-1,3-thiazole-5-carboxylate
CCOC(=O)C1=C(C)N=C(S1)C1=CC=CC=N1

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Ethyl 4-methyl-2-(2-pyridyl)thiazole-5-carboxylate
Quantité 250 mg
Poids de la formule 248.3
Pourcentage de pureté 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'