Learn More
Éthyle 4-méthyl-2-(3-pyridyl)thiazole-5-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7036622
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
39091-00-4
C12H12N2O2S
248.3
MFCD01567252
PNJYSPUXYJWHJJ-UHFFFAOYSA-N
ethyl 4-methyl-2-pyridin-3-yl thiazole-5-carboxylate, ethyl 4-methyl-2-3-pyridinyl-1,3-thiazole-5-carboxylate, éthyl 4-méthyl-2-pyridine-3-yl-1,3-thiazole-5-carboxylate, 4-methyl-2-pyridin-3-yl-thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, ethylmethylpyridinylthiazolecarboxylate, ethyl 4-methyl-2-3-pyridyl-5-thiazolecarboxylate, ethyl 4-methyl-2-3-pyridyl thiazole-5-carboxylate, ethyl 4-methyl-2-3-pyridyl-1,3-thiazole-5-carboxylate, ethyl 4-methyl-2-3-pyridinyl-1,3-thiazole-5-carboxylate #, 5-thiazolecarboxylic acid, 4-methyl-2-3-pyridinyl-, ethyl ester
619088
éthyl 4-méthyl-2-pyridine-3-yl-1,3-thiazole-5-carboxylate
CCOC(=O)C1=C(N=C(S1)C2=CN=CC=C2)C
39091-00-4
C12H12N2O2S
248.3
MFCD01567252
PNJYSPUXYJWHJJ-UHFFFAOYSA-N
ethyl 4-methyl-2-pyridin-3-yl thiazole-5-carboxylate, ethyl 4-methyl-2-3-pyridinyl-1,3-thiazole-5-carboxylate, éthyl 4-méthyl-2-pyridine-3-yl-1,3-thiazole-5-carboxylate, 4-methyl-2-pyridin-3-yl-thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, ethylmethylpyridinylthiazolecarboxylate, ethyl 4-methyl-2-3-pyridyl-5-thiazolecarboxylate, ethyl 4-methyl-2-3-pyridyl thiazole-5-carboxylate, ethyl 4-methyl-2-3-pyridyl-1,3-thiazole-5-carboxylate, ethyl 4-methyl-2-3-pyridinyl-1,3-thiazole-5-carboxylate #, 5-thiazolecarboxylic acid, 4-methyl-2-3-pyridinyl-, ethyl ester
619088
éthyl 4-méthyl-2-pyridine-3-yl-1,3-thiazole-5-carboxylate
CCOC(=O)C1=C(N=C(S1)C2=CN=CC=C2)C
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
L’éthyle 4-méthyl-2-(3-pyridyl)thiazole-5-carboxylate est utilisé comme agent catalytique et comme additif pétrochimique.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Ethyl 4-methyl-2-(3-pyridyl)thiazole-5-carboxylate
Quantité 250 mg
Poids de la formule 248.3
Pourcentage de pureté 97%