Learn More
Acétate d’éthyle, pour HPLC, Fisher Chemical
Catalog Number p-8015132
56.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22914" pour bénéficier de cette offre.
73.85 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23271" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
2.5 l
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
141-78-6
C4H8O2
88.106
9171
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
8857
CHEBI:27750
CCOC(=O)C
141-78-6
C4H8O2
88.106
9171
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
8857
CHEBI:27750
CCOC(=O)C
C4H8O2, numéro CAS-141-78-6, 2,5 L, 75°C, CHEBI:27750, incolore, 88,11 g/mol, XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N, acétate d’éthyle, -83,5°C, 9171, 88,106, flacon en verre ambré, liquide, 8857, CCOC(-O)C, 3,04, 103 mbar à 20°C, 0,45 cp à 20°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 L
Couleur Incolore
Nom IUPAC acétate d’éthyle
Poids de la formule 88.11g/mol
Tension de vapeur 103mbar at 20°C
Viscosité 0.45cp at 20°C
Densité de vapeur 3.04
Point de fusion -83.5°C
Point d’ébullition 75°C
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl acetate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.