Learn More
Acétoacétate d’éthyle, 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-127339
29.60 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Récipient en plastique
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
141-97-9
C6H10O3
130.14
MFCD00009199
XYIBRDXRRQCHLP-UHFFFAOYSA-N
ethyl acetoacetate, ethyl acetylacetate, ethyl 3-oxobutyrate, diacetic ether, butanoic acid, 3-oxo-, ethyl ester, ethyl acetylacetonate, acetoacetic acid, ethyl ester, 3-oxobutanoic acid ethyl ester, 3-oxo-butyric acid ethyl ester, active acetylacetate
8868
CHEBI:4893
éthyl3-oxobutanoate
CCOC(=O)CC(=O)C
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
141-97-9
C6H10O3
130.14
MFCD00009199
XYIBRDXRRQCHLP-UHFFFAOYSA-N
ethyl acetoacetate, ethyl acetylacetate, ethyl 3-oxobutyrate, diacetic ether, butanoic acid, 3-oxo-, ethyl ester, ethyl acetylacetonate, acetoacetic acid, ethyl ester, 3-oxobutanoic acid ethyl ester, 3-oxo-butyric acid ethyl ester, active acetylacetate
8868
CHEBI:4893
éthyl3-oxobutanoate
CCOC(=O)CC(=O)C
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Ethyl acetoacetate
Note relative au nom 99%
Point de fusion -45.0°C
Couleur Incolore
Densité 1.0300g/mL
Point d’ébullition 180.0°C
Point d’éclair 70°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Bouteille en verre
Formule linéaire CH3COCH2CO2C2H5
Indice de réfraction 1.4180 to 1.4200
Quantité 1 L
Beilstein 03, 632
Fieser 12,222
Merck Index 15, 3812
Gravité spécifique 1.03
Informations sur la solubilité Solubility in water: 116g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most organic solvent: diethyl ether,,benzene,ethanol,ehyl acetate,chloroform,,acetone
Viscosité 1.696 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 130.14
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Pures
Forme physique Liquide