Learn More
Acétoacétate d‘éthyle, extra pur, SLR, Fisher Chemical
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
500 mL
2.5 L
Specifications
Point de fusion | -45°C |
Couleur | Incolore |
pH | 4 |
Point d’ébullition | 180°C |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 500 mL |
Densité de vapeur | 4.5 |
Poids de la formule | 130.14g/mol |
Tension de vapeur | 1 hPa at 20°C |
Forme physique | Liquide |