Learn More
Alcool éthylique, qualité HPLC/spectrophotométrique, pur, Honeywell™
Catalog Number p-7120423
Click to view available options
Quantité:
1 L
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
64-17-5
C2H6O
46.069
MFCD00003568
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
702
CHEBI:16236
ethanol
CCO
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
64-17-5
C2H6O
46.069
MFCD00003568
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
702
CHEBI:16236
ethanol
CCO
Nom chimique ou matériau Ethyl alcohol, Pure
Formule linéaire CH3CH2OH
Numéro UN UN1170
Poids de la formule 46.07g/mol
Qualité HPLC/Spectrophotometric
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 200 proof
Densité 0.789g/mL at 20°C
Quantité 1 L
Point d’éclair 14°C (57.2°F)