Learn More
Alfa Aesar™ (Benzoate d’éthyle)tricarbonylchrome, 98 %
Catalyseur d’hydrogénation
Marque:  Alfa Aesar™ 044283.03
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 32874-26-3 Poids : 0.00100kg Transport : UN number : 3466 Chem class : 6.1 Pack group : III
Quantité 1g
Code produit. 11389818
  • 91.92€ / 1g
Expédition estimée
09-06-2021
Identifiants chimiques
32874-26-3
286.203
SWSAJUVURPSGIG-UHFFFAOYSA-N
13222494
CCOC(=O)C1=CC=CC=C1.[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Cr]
C12H10CrO5
MFCD02683559
ethyl benzoate tricarbonylchromium, ethyl benzoate tricarbonylchromium 0, tris carbon monoxide ethyl benzoate chromium
monoxyde de carbone;chrome;benzoate d’éthyle
Spécification
(Ethyl benzoate)tricarbonylchromium
Orange
1g
C12H10CrO5
UN3466
SWSAJUVURPSGIG-UHFFFAOYSA-N
monoxyde de carbone;chrome;benzoate d’éthyle
13222494
Poudre
Air and moisture sensitive
54°C to 59°C
32874-26-3
MFCD02683559
ethyl benzoate tricarbonylchromium, ethyl benzoate tricarbonylchromium 0, tris carbon monoxide ethyl benzoate chromium
CCOC(=O)C1=CC=CC=C1.[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Cr]
286.203
286.2
98%
Vidéos
FDS Documents