Learn More
Ethyl bromodifluoroacetate, 98%, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 305800250
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 667-27-6 Poids : 0.03000kg Transport : UN number : 2924 Chem class : 3 Pack group : II
Quantité. 25g
Emballage Glass bottle
Code produit. 15140043
  • 147.70€ / 25g
En stock 7
Ajouter au panier
Spécification
Identifiants chimiques
Ethyl bromodifluoroacetate
667-27-6
98%
BrCF2CO2C2H5
98%
98%
C4H5BrF2O2
MFCD00042069
Spécification
Ethyl bromodifluoroacetate
98%
1.5830g/mL
Glass bottle
1.583
98%
112.0°C
C4H5BrF2O2
21°C
MFCD00042069
CCOC(=O)C(F)(F)Br
202.983
202.99
667-27-6
Authentic
1.3860 to 1.3890
Liquid
98%
Clear colorless to slightly yellow
25g
BrCF2CO2C2H5
IRSJDVYTJUCXRV-UHFFFAOYSA-N
ethyl 2-bromo-2,2-difluoroacetate
69585
Vidéos