Learn More
Butyrylacétate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-127478
20.20 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
3249-68-1
C8H14O3
158.20
MFCD00009401
KQWWVLVLVYYYDT-UHFFFAOYSA-N
ethyl butyrylacetate, ethyl butyroacetate, hexanoic acid, 3-oxo-, ethyl ester, ethyl beta-ketohexanoate, ethyl alpha-butyrylacetate, 3-ketohexanoic acid ethyl ester, ethyl-3-oxohexanoate, unii-8q1ahg710e, ethyl .alpha.-butyrylacetate, fema no. 3683
238498
CHEBI:18119
éthyl3-oxohexanoate
CCCC(=O)CC(=O)OCC
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
3249-68-1
C8H14O3
158.20
MFCD00009401
KQWWVLVLVYYYDT-UHFFFAOYSA-N
ethyl butyrylacetate, ethyl butyroacetate, hexanoic acid, 3-oxo-, ethyl ester, ethyl beta-ketohexanoate, ethyl alpha-butyrylacetate, 3-ketohexanoic acid ethyl ester, ethyl-3-oxohexanoate, unii-8q1ahg710e, ethyl .alpha.-butyrylacetate, fema no. 3683
238498
CHEBI:18119
éthyl3-oxohexanoate
CCCC(=O)CC(=O)OCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Ethyl butyrylacetate
Note relative au nom 98%
Couleur Incolore
Densité 1.0000g/mL
Point d’ébullition 104.0°C (22.0 mmHg)
Point d’éclair 78°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH2CH2COCH2CO2C2H5
Indice de réfraction 1.4265 to 1.4285
Quantité 25 g
Beilstein 03, 684
Gravité spécifique 1
Informations sur la solubilité Solubility in water: immiscible with water
Poids de la formule 158.2
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide