Learn More
Caprate d’éthyle, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10377340
Click to view available options
Quantité:
5 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
110-38-3
C12H24O2
200.32
MFCD00009581
RGXWDWUGBIJHDO-UHFFFAOYSA-N
ethyl caprate, ethyl caprinate, ethyl decylate, decanoic acid ethyl ester, decanoic acid, ethyl ester, capric acid ethyl ester, ethyl n-decanoate, capric acid, ethyl ester, natural, unii-gy39fb86uo
8048
CHEBI:87430
Décanoate d’éthyle
CCCCCCCCCC(=O)OCC
110-38-3
C12H24O2
200.32
MFCD00009581
RGXWDWUGBIJHDO-UHFFFAOYSA-N
ethyl caprate, ethyl caprinate, ethyl decylate, decanoic acid ethyl ester, decanoic acid, ethyl ester, capric acid ethyl ester, ethyl n-decanoate, capric acid, ethyl ester, natural, unii-gy39fb86uo
8048
CHEBI:87430
Décanoate d’éthyle
CCCCCCCCCC(=O)OCC
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Ethyl caprate
Note relative au nom 99+%
Acidité 1mg KOH/g max.
Point de fusion -20.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.8665g/mL
Point d’ébullition 245.0°C
Point d’éclair 102°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)8CO2C2H5
Indice de réfraction 1.4240 to 1.4270
Quantité 100 mL
Beilstein 02,356
Merck Index 15,3831
Gravité spécifique 0.8665
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol,chloroform and ether
Viscosité <30 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 200.32
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide