Learn More
Caprate d’éthyle, +99 %, Acros Organics
16.58€ - 210.00€
Identifiants chimiques
CAS | 110-38-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H24O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 200.32 |
Numéro MDL | MFCD00009581 |
Clé InChI | RGXWDWUGBIJHDO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ethyl caprate, ethyl caprinate, ethyl decylate, decanoic acid ethyl ester, decanoic acid, ethyl ester, capric acid ethyl ester, ethyl n-decanoate, capric acid, ethyl ester, natural, unii-gy39fb86uo |
CID PubChem | 8048 |
ChEBI | CHEBI:87430 |
Nom IUPAC | Décanoate d’éthyle |
SMILES | CCCCCCCCCC(=O)OCC |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10367340
|
Acros Organics
165000050 |
5mL | Flacon en verre |
16.58€
5mL |
En stock, prêt à être expédié : 2 | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10377340
|
Acros Organics
165001000 |
100mL | Flacon en verre |
19.49€
100mL |
En stock, prêt à être expédié : 2 | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10002020
|
Acros Organics
165005000 |
500mL | Flacon en verre |
53.75€
500mL |
En stock, prêt à être expédié : 2 | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
13418398
|
Acros Organics
165000025 |
2.5L | Flacon en verre |
210.00€
2.50L |
Expédition estimée 05-05-2021 |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Identifiants chimiques
110-38-3 | |
200.32 | |
RGXWDWUGBIJHDO-UHFFFAOYSA-N | |
8048 | |
Décanoate d’éthyle |
C12H24O2 | |
MFCD00009581 | |
ethyl caprate, ethyl caprinate, ethyl decylate, decanoic acid ethyl ester, decanoic acid, ethyl ester, capric acid ethyl ester, ethyl n-decanoate, capric acid, ethyl ester, natural, unii-gy39fb86uo | |
CHEBI:87430 | |
CCCCCCCCCC(=O)OCC |
Spécification
1mg KOH/g max. | |
0.8665g/mL | |
Authentic | |
1.4240 to 1.4270 | |
<30 mPa.s (20°C) | |
245.0°C | |
-20.0°C | |
99+% | |
99% min. (GC) | |
CH3(CH2)8CO2C2H5 | |
02,356 | |
ethyl caprate, ethyl caprinate, ethyl decylate, decanoic acid ethyl ester, decanoic acid, ethyl ester, capric acid ethyl ester, ethyl n-decanoate, capric acid, ethyl ester, natural, unii-gy39fb86uo | |
RGXWDWUGBIJHDO-UHFFFAOYSA-N | |
Décanoate d’éthyle | |
8048 | |
200.32 | |
99+% |
Ethyl caprate | |
102°C | |
Flacon en verre | |
0.8665 | |
0.3% max. (K.F.) | |
Incolore | |
5mL | |
110-38-3 | |
C12H24O2 | |
MFCD00009581 | |
15,3831 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol,chloroform and ether | |
CCCCCCCCCC(=O)OCC | |
200.32 | |
CHEBI:87430 | |
Liquide |