Learn More
Caprylate d’éthyle, 99+ %, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 150511000
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 106-32-1 Poids : 0.13680kg
Quantité 100mL
Conditionnement Flacon en verre
Code produit. 10001550
  • 21.20€ / 100mL
En stock, prêt à être expédié : 1
Identifiants chimiques
106-32-1
172.27
YYZUSRORWSJGET-UHFFFAOYSA-N
7799
octanoate d’éthyle
C10H20O2
MFCD00009552
ethyl caprylate, octanoic acid, ethyl ester, ethyl n-octanoate, caprylic acid ethyl ester, ethyl octoate, ethyl octylate, octanoic acid ethyl ester, natural, unii-81c5mop582, fema no. 2449
CHEBI:87426
CCCCCCCC(=O)OCC
Spécification
1mg KOH/g max.
0.8680g/mL
Authentic
1.4150 to 1.42
0.3% max. (K.F.)
Incolore
100mL
106-32-1
C10H20O2
MFCD00009552
15, 3833
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether,insoluble in glycerol
CCCCCCCC(=O)OCC
172.27
CHEBI:87426
Liquide
Ethyl caprylate
75°C
Flacon en verre
0.868
206°C to 208°C
-47°C
99+%
99% min. (GC)
CH3(CH2)6CO2C2H5
02, 348
ethyl caprylate, octanoic acid, ethyl ester, ethyl n-octanoate, caprylic acid ethyl ester, ethyl octoate, ethyl octylate, octanoic acid ethyl ester, natural, unii-81c5mop582, fema no. 2449
YYZUSRORWSJGET-UHFFFAOYSA-N
octanoate d’éthyle
7799
172.27
99+%
Vidéos
FDS Documents