Learn More
Éther éthyléthynylique, solution 40 pds% dans les hexanes, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-128983
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
927-80-0, 92112-69-1
C4H6O
70.09
MFCD00009247
WMYNMYVRWWCRPS-UHFFFAOYSA-N
ethoxyacetylene, ethoxyethyne, ethyl ethynyl ether, ethyne, ethoxy, ether, ethyl ethynyl, ethoxy-ethyne, ethyne, ethoxy-9ci, 1-ethoxyacetylene, ethoxyacetylene w/w solution in hexanes, ethoxy acetylene
61239
Éthynoxyéthane
CCOC#C
927-80-0, 92112-69-1
C4H6O
70.09
MFCD00009247
WMYNMYVRWWCRPS-UHFFFAOYSA-N
ethoxyacetylene, ethoxyethyne, ethyl ethynyl ether, ethyne, ethoxy, ether, ethyl ethynyl, ethoxy-ethyne, ethyne, ethoxy-9ci, 1-ethoxyacetylene, ethoxyacetylene w/w solution in hexanes, ethoxy acetylene
61239
Éthynoxyéthane
CCOC#C
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Ethyl ethynyl ether
Couleur Orange à marron
Densité 0.7180g/mL
Point d’ébullition 55.0°C to 56.0°C
Point d’éclair −28°C
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C2H5OC≡CH
Quantité 1 g
Gravité spécifique 0.718
Poids de la formule 70.09
Forme physique Liquide