Learn More
Formiate d’éthyle, 97% %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11409003
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
109-94-4
C3H6O2
74.08
MFCD00003294
WBJINCZRORDGAQ-UHFFFAOYSA-N
areginal, formic acid, ethyl ester, ethyl methanoate, formic acid ethyl ester, aethylformiat, ethyl formic ester, ethylformate, ethylformiaat, formic ether, ethylformiat
8025
CHEBI:52342
ethyl formate
CCOC=O
109-94-4
C3H6O2
74.08
MFCD00003294
WBJINCZRORDGAQ-UHFFFAOYSA-N
areginal, formic acid, ethyl ester, ethyl methanoate, formic acid ethyl ester, aethylformiat, ethyl formic ester, ethylformate, ethylformiaat, formic ether, ethylformiat
8025
CHEBI:52342
ethyl formate
CCOC=O
Ethyl formate is used as a solvent for cellulose nitrate, cellulose acetate, greases and oils. It is also used as a flavor for lemonade and essences. It is involved in the fumigation of dried fruits, as an alternative to methyl bromide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le formiate d’éthyle est utilisé comme solvant pour le nitrate de cellulose, l’acétate de cellulose, les graisses et les huiles. Il est également utilisé comme arôme pour la limonade et les essences aromatiques. Il est impliqué dans la fumigation des fruits secs, comme alternative au bromure de méthylène.
Solubilité
Miscible avec de l’eau, du benzène, de l’alcool, de l’éther, de l’acétone et la plupart des solvants organiques.
Remarques
Sensible à l’humidité. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les bases et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Ethyl formate
Point de fusion -81°C
Densité 0.921
pH 4.1
Point d’ébullition 52°C to 54°C
Point d’éclair −19°C (−2°F)
Plage de pourcentage du dosage 97%
Odeur Fruit-like
Formule linéaire HCO2CH2CH3
Indice de réfraction 1.36
Quantité 2500 mL
Numéro UN UN1190
Beilstein 906769
Sensibilité Moisture sensitive
Merck Index 14,3807
Informations sur la solubilité Miscible with water,benzene,alcohol,ether,acetone and most organic solvents.
Poids de la formule 74.08
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide