Learn More
Chlorure de malonyle éthylique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022721
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
36239-09-5
C5H7ClO3
150.56
MFCD00000736
KWFADUNOPOSMIJ-UHFFFAOYSA-N
ethyl 3-chloro-3-oxopropionate, ethyl chloroformylacetate, ethyl chloroformyl acetate, propanoic acid, 3-chloro-3-oxo-, ethyl ester, ethyl3-chloro-3-oxopropanoate, ethyl malonylchloride, carbethoxyacetyl chloride, 2-ethoxycarbonylacetyl chloride, ethyl 2-chlorocarbonyl acetate, chloroformyl acetic acid ethyl ester
118931
éthyl 3-chloro-3-oxopropanoate
CCOC(=O)CC(Cl)=O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
36239-09-5
C5H7ClO3
150.56
MFCD00000736
KWFADUNOPOSMIJ-UHFFFAOYSA-N
ethyl 3-chloro-3-oxopropionate, ethyl chloroformylacetate, ethyl chloroformyl acetate, propanoic acid, 3-chloro-3-oxo-, ethyl ester, ethyl3-chloro-3-oxopropanoate, ethyl malonylchloride, carbethoxyacetyl chloride, 2-ethoxycarbonylacetyl chloride, ethyl 2-chlorocarbonyl acetate, chloroformyl acetic acid ethyl ester
118931
éthyl 3-chloro-3-oxopropanoate
CCOC(=O)CC(Cl)=O
Ethyl malonyl chloride is used in the syntheses of methanofullerodendimers and 3-pyrrolin-2-ones. It plays a vital role in the preparation of 3,5-disubstituted 1,2,4-oxadiazole derivatives, which are potential peptidomimetic building blocks. It is a versatile acylating agent for propargyl alcohols, hydrazines and amines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure d’éthyle malonyle est utilisé dans les synthèses des méthanofullerodendimers et des 3-pyrroline-2-ones. Il joue un rôle vital dans la préparation des dérivés 1,2,4-oxadiazole 3,5-disubstitués, qui sont des blocs de construction peptidomimétiques potentiels. Il s’agit d’un agent d’acylation polyvalent pour les alcools propargyles, les hydrazines et les amines.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Sensible à l’humidité. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les alcools. Il réagit avec l‘eau.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Ethyl malonyl chloride
Densité 1.189
Point d’ébullition 83°C (22 mmHg)
Point d’éclair 67°C (152°F)
Indice de réfraction 1.429
Quantité 5 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 636215
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 150.56
Pourcentage de pureté 95%