Learn More
Méthyléthylcétone, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
Catalog Number p-7073021
57.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22914" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
2.5 l
25 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
78-93-3
C4H8O
72.11
MFCD00011648
ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
2-butanone, methyl ethyl ketone, butanone, ethyl methyl ketone, methylethyl ketone, meetco, methyl acetone, methylethylketone, 3-butanone, ethylmethylketon
6569
CHEBI:28398
butan-2-one
CCC(C)=O
78-93-3
C4H8O
72.11
MFCD00011648
ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
2-butanone, methyl ethyl ketone, butanone, ethyl methyl ketone, methylethyl ketone, meetco, methyl acetone, methylethylketone, 3-butanone, ethylmethylketon
6569
CHEBI:28398
butan-2-one
CCC(C)=O
Méthyléthylcétone, certifié AR pour l’analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Point de fusion -87°C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 80°C
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 L
Poids de la formule 72.11g/mol
Forme physique Liquide
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Butanone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.