Learn More
Méthyléthylcétone, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Catalog Number 10010130
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 l
2.5 l
5 L
25 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
78-93-3
C4H8O
72.11
MFCD00011648
ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
méthyléthylcétone, acétone de méthyle, éthylméthylcétone, ethyl methyl ketone, methylethyl ketone, meetco, methyl acetone, methylethylketone, 3-butanone, ethylmethylketon
6569
CHEBI : 28398
butan-2-one
CCC(C)=O
78-93-3
C4H8O
72.11
MFCD00011648
ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
méthyléthylcétone, acétone de méthyle, éthylméthylcétone, ethyl methyl ketone, methylethyl ketone, meetco, methyl acetone, methylethylketone, 3-butanone, ethylmethylketon
6569
CHEBI : 28398
butan-2-one
CCC(C)=O
C4H8O, numéro CAS 78-93-3, méthyle éthyle cétone, méthyléthylcétone, méthylacétone, 2-butanone, méthyléthyle cétone, meetco, butanone, 3-butanone, éthyle méthyle cétone, éthylméthylcétone, 2,5 L, 80°C, CHEBI:28398, incolore, 72,11 g/mol, ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N, butane-2-one, -87°C, 11648
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Point de fusion -87°C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 80°C
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Quantité 2.5 l
Poids de la formule 72.11 g/mol
Forme physique Liquide
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Butanone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.